Beskrivning
- Reitmeyer style
- Made from glass
- SJ29/32
- Length: 135 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | STJ 29/32 |
| Beskrivning | Reitmeyer adapter |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Typ | Rotary Evaporator Adapter |
| För användning med (applikation) | Förhindrar att innehållet från förångningskolven dras in i kondensorn vid stötar |