Läs mer
BUCHI Woulff Flaska för Rotavapor R-210/215
Produktkod. 10611884 Handla allt Buchi Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
V-700/710 vakuumpumpar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10611884 V-700/710 vakuumpumpar Varje
1 options
Produktkod. 10611884 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 047170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Woulff flaska, P+G, inkluderar hållare. För att fånga upp partiklar och droppar och för tryckutjämning.
  • För användning med V700/710 vakuumpumpar
  • Inkluderar låsring för V-700
  • Kan anslutas framför pumpen som en vakuumbehållare för att skydda pumpen från vätskor som av misstag sugs in i vakuumledningen
  • Rekommenderas för fristående system
  • GL40, 125 ml kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Woulff flaska
För användning med (utrustning) V-700/710 vakuumpumpar
Volym (metrisk) 125 mL