missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bucillamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bucillamine |
| CAS | 65002-17-7 |
| Molekylformel | C7 H13 N O3 S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | L-Cysteine, N-(2-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, N-(2-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-cysteine, Bucillamine, DE 019, N-(2-Mercapto-2-methylpropanoyl)-L-cysteine, N-(2-Mercapto-2-methylpropionyl)-L-cysteine, N-(2-Mercaptoisobutyryl)cysteine, Rimatil, SA 96, Thiobutarit, Tiobutarit |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3S2/c1-7(2,13)6(11)8-4(3-12)5(9)10/h4,12-13H,3H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(S)C(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[(2-methyl-2-sulfanylpropanoyl)amino]-3-sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.31 |
| Formel vikt | 223.0337 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?