Läs mer
Bucindolol, MedChemExpress
Produktkod. 16426537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16426537 5 mg
1 options
Produktkod. 16426537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103214
MedChemExpress Bucindolol is a β1-adrenergic receptor blocker, with intrinsic sympathomimetic activity, used in the research of heart failure.
Bucindolol is a β1-adrenergic receptor blocker, with intrinsic sympathomimetic activity, used in the research of heart failure.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bucindolol
CAS 71119-11-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25N3O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (275.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=CC=CC=C1OCC(O)CNC(C)(C)CC2=CNC3=C2C=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 363.45
Formel vikt 363.45
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation