Läs mer
Buerkle™ Hink HDPE
Produktkod. 11991461 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,5 l
17 l
Färg:
Svart
Vitt
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
11991461 17 l Vitt
11981461 10,5 l Svart
11961461 10,5 l Vitt
11971461 17 l Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11991461 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 23070018
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hink HDPE för transport, dekantering och blandning. Bred pip ger snabb men säker tömning. Med plasthandtag.
  • HDPE, vit eller svart
  • Med literskala, gradering 1000 ml
  • Med pip
  • Hink HDPE svart, ej lämplig för mat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 17 l
Examen Ja
Material HDPE
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 330 mm
Handtagsmaterial Plast
Höjd (metrisk) 315 mm
Inkluderar Hantera
Kvantitet 1 st