Läs mer
Micronova™ BucketBinder™ Multi Bucket System
Produktkod. 16245152 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Blå och gul
Blå, röd och gul
Blått och rött
Kapacitet (engelska):
3 x 6 gal.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (engelska)
16245152 Blått och rött -
16255152 Blå och gul -
16265152 Blå, röd och gul 3 x 6 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16245152 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BBDBLDBRE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6340.00 SEK
    6169.25 SEK / Paket med 1
    Save 170.75 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 30-10-2026
Micronova™ BucketBinder™ Multi Bucket Systems är ett kostnadseffektivt, ergonomiskt multibucket-system som eliminerar behovet av skrymmande vagnar och ramar.
Kitet BucketBinder™ inkluderar 2 eller 3 polypropenhinkar med hjul och en eller två uppsättningar BucketBinders (hinkkopplingar). Systemet erbjuder enklare rengöring och förvaring – både i små och stora kontrollerade miljöer samt i den sterila kärnan.
  • Polyketon-'krokar' fäster två eller tre rektangulära hinkar ordentligt tillsammans och möjliggör upp- eller nedskalning efter behov.
  • Enkel clip action möjliggör fästning före eller efter att hinkarna fyllts med desinfektionsmedel.
  • Tillräckligt stadiga för att hålla två eller tre hinkar – med upp till 15 l vätska i varje
  • Lättvikt – på mindre än 1 kg per par – BucketBinders™ tål starka desinfektionsmedel och kan autoklavas och gammabestrålas
  • När de väl är anslutna, kan man enkelt rymma W-9 W-92 platta wringers, W-9B BoxWringer™ för strängmoppar eller W-94 positivt tryck flat mopp-wringer MegaWringer™
  • Kompletterar perfekt alla Micronova MZone™ FlatMops™, SnapMops™ och SlimLine™ moppar.
  • Bucketliners kan enkelt bytas ut utan att helt ta bort BucketBinders™ dem.
  • BucketBinders™ de rektangulära hinkarna i B-7-serien AC .
  • Autoklavbar.
Specifikationer
Produkttyp Mopp hink
Kapacitet (metrisk) 44 L (2 hinkar - 22 L/Ea), 12 gal. (2 hinkar - 6 gal./Ea)
Material Polypropen, polyketon, rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått och rött
För användning med (applikation) Ytrengöring och desinficering av renrum
För användning med (utrustning) W-9 Series Wringer
Höjd (metrisk) 37 cm
Längd (metrisk) 55 cm
Kvantitet 1 st
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 65 cm