Beskrivning
Kitet BucketBinder™ inkluderar 2 eller 3 polypropenhinkar med hjul och en eller två uppsättningar BucketBinders (hinkkopplingar). Systemet erbjuder enklare rengöring och förvaring – både i små och stora kontrollerade miljöer samt i den sterila kärnan.
- Polyketon-'krokar' fäster två eller tre rektangulära hinkar ordentligt tillsammans och möjliggör upp- eller nedskalning efter behov.
- Enkel clip action möjliggör fästning före eller efter att hinkarna fyllts med desinfektionsmedel.
- Tillräckligt stadiga för att hålla två eller tre hinkar – med upp till 15 l vätska i varje
- Lättvikt – på mindre än 1 kg per par – BucketBinders™ tål starka desinfektionsmedel och kan autoklavas och gammabestrålas
- När de väl är anslutna, kan man enkelt rymma W-9 W-92 platta wringers, W-9B BoxWringer™ för strängmoppar eller W-94 positivt tryck flat mopp-wringer MegaWringer™
- Kompletterar perfekt alla Micronova MZone™ FlatMops™, SnapMops™ och SlimLine™ moppar.
- Bucketliners kan enkelt bytas ut utan att helt ta bort BucketBinders™ dem.
- BucketBinders™ de rektangulära hinkarna i B-7-serien AC .
- Autoklavbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mopp hink |
| Kapacitet (metrisk) | 44 L (2 hinkar - 22 L/Ea.), 12 gal. (2 hinkar - 6 gal./Ea.) |
| Material | Polypropen, polyketon, rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå och gul |
| För användning med (applikation) | Ytrengöring och desinficering av renrum |
| För användning med (utrustning) | W-9 Series Wringer |
| Höjd (metrisk) | 37 cm |
| Längd (metrisk) | 55 cm |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |