Läs mer
Micronova™ BucketBinders™ Hopkopplingar
BIOPHARMA
Produktkod. 16235152 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
16235152 Rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 16235152 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BB01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3115.00 SEK
    3028.61 SEK / Paket med 1
    Save 86.39 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Hopanslutningshårdvara för BucketBinder™ Multi Bucket System
De BucketBinder™ satsen innehåller 2 eller 3 polypropenhinkar med hjul och en eller två uppsättningar BucketBinders (skopkontakter). Systemet erbjuder enklare rengöring och förvaring - i både små och stora kontrollerade miljöer och den sterila kärnan.
Specifikationer
Produkttyp Hopkontakt, hårdvara
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Ytrengöring och desinficering av renrum
För användning med (utrustning) B-7AC rektangulär skopa
Höjd (metrisk) 25 cm
Inkluderar Bucket Connector
Kvantitet 1 par