Läs mer
Micronova™ Bestrålat BucketLiners™
BIOPHARMA
Produktkod. 11952455 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått:
45 x 45 cm (18 x 18 tum)
79 x 48 cm (31 x 19 tum)
Förpackningstyp:
Individuellt dubbelförpackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått Förpackningstyp Förpackningsstorlek
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 tum) Individuellt dubbelförpackad Paket med 24
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 tum) Individuellt dubbelförpackad Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11952455 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BKL73119IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 SEK
    1881.79 SEK / Paket med 24
    Save 38.21 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Skapar en ogenomtränglig barriär mot starka lösningar och råmaterial när den används för att fodra renrumshinkar och förvaringsbehållare.
  • Den unika LDPE/ Nylon laminat är ett utmärkt barriärmaterial för att fodra väskor för att transportera råmaterial eller för att fodra hinkar som innehåller desinfektionsmedel eller andra rengöringslösningar
  • Platt packad
  • Håll upp till autoklav med flytande innehåll
  • Specifikationer
    Produkttyp Cleanroom steril väska
    Kapacitet (metrisk) 22.7 L
    Material LDPE
    Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
    Kapacitet (engelska) 6 gal.
    Färg Klart
    Beskrivning Laminat: 75% LDPE 25% Nylon
    Mått 79 x 48 cm (31 x 19 tum)
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) Produkttransport eller vätskeinneslutning
    För användning med (utrustning) B-7 hink eller liknande behållare
    Längd (engelska) 31 tum
    Längd (metrisk) 79 cm
    Förpackningstyp Individuellt dubbelförpackad
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod Gamma-bestrålning
    Bredd (engelska) 19 tum
    Bredd (metrisk) 48 cm