Läs mer
Micronova™ Bestrålat BucketLiners™
Produktkod. 13152360 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått:
45 x 45 cm (18 x 18 tum)
79 x 48 cm (31 x 19 tum)
89 x 53 cm (35 x 21 tum)
89 x 53 cm; Icke-kilade
Förpackningstyp:
Bulkpackning, 6 ea./dubbel påse
Individuellt dubbelförpackad
Individuellt dubbelpåsad
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått Förpackningstyp Förpackningsstorlek
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 tum) Individuellt dubbelförpackad Paket med 50
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 tum) Individuellt dubbelförpackad Paket med 24
32236921 89 x 53 cm; Icke-kilade Individuellt dubbelpåsad -
32236963 89 x 53 cm (35 x 21 tum) Bulkpackning, 6 ea./dubbel påse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13152360 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BKL11818IR
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Skapar en ogenomtränglig barriär mot starka lösningar och råmaterial när den används för att fodra renrumshinkar och förvaringsbehållare.
  • Den unika LDPE/ Nylon laminat är ett utmärkt barriärmaterial för att fodra väskor för att transportera råmaterial eller för att fodra hinkar som innehåller desinfektionsmedel eller andra rengöringslösningar
  • Platt packad
  • Håll upp till autoklav med flytande innehåll
  • Specifikationer
    Produkttyp Bucket Liner
    Kapacitet (metrisk) 4 L
    Material LDPE
    Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
    Kapacitet (engelska) 1 gal.
    Färg Klart
    Beskrivning Laminat: 75% LDPE 25% Nylon
    Mått 45 x 45 cm (18 x 18 tum)
    För användning med (applikation) Produkttransport eller vätskeinneslutning
    För användning med (utrustning) För B-1-serien hink (44 quarts)
    Längd (engelska) 18 tum
    Längd (metrisk) 45 cm
    Förpackningstyp Individuellt dubbelförpackad
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod Gamma-bestrålning
    Bredd (engelska) 18 tum
    Bredd (metrisk) 45 cm