Läs mer
Micronova™ Bestrålat BucketLiners™
Produktkod. 32236963 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått:
45 x 45 cm (18 x 18 tum)
79 x 48 cm (31 x 19 tum)
89 x 53 cm (35 x 21 tum)
89 x 53 cm; Icke-kilade
Förpackningstyp:
Bulkpackning, 6 ea./dubbel påse
Individuellt dubbelförpackad
Individuellt dubbelpåsad
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått Förpackningstyp Förpackningsstorlek
32236963 89 x 53 cm (35 x 21 tum) Bulkpackning, 6 ea./dubbel påse -
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 tum) Individuellt dubbelförpackad Paket med 50
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 tum) Individuellt dubbelförpackad Paket med 24
32236921 89 x 53 cm; Icke-kilade Individuellt dubbelpåsad -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 32236963 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BKL993521IRB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2386.55 SEK
    2223.27 SEK / Paket med 24
    Save 163.28 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Skapar en ogenomtränglig barriär mot starka lösningar och råmaterial när den används för att fodra renrumshinkar och förvaringsbehållare.
  • Det unika LDPE/ Nylon laminatet är ett utmärkt barriärmaterial för att fodra lådor, transportera råmaterial eller för att fodra hinkar med desinfektionsmedel eller andra rengöringsmedel
  • Plattpackad
  • Håll emot autoklav med flytande innehåll
  • Specifikationer
    Produkttyp Renrumssteril påse
    Kapacitet (metrisk) 30 L
    Material LDPE, Nylon
    Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
    Kapacitet (engelska) 8 gal.
    Färg Klart
    Mått 89 x 53 cm (35 x 21 tum)
    Disponibel För engångsbruk
    För användning med (applikation) Produkttransport eller vätskeinnehållning
    För användning med (utrustning) Använd med B-7-hink eller liknande storlek på lådan
    Längd (engelska) 35 tum
    Längd (metrisk) 89 cm
    Förpackningstyp Bulkpackning, 6 ea./dubbel påse
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod Gamma-bestrålning
    Tjocklek (metrisk) 0.080 mm
    Bredd (engelska) 53 cm
    Bredd (metrisk) 53 cm