Läs mer
Thermo Scientific™ Hinkar och lock för Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ 4-plats svängande skokrotor 75-002-000
Produktkod. 11886510 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Lock
Svängande skoprotor
Kapacitet:
150 ml
400 ml
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kapacitet Förpackningsstorlek
11886510 Lock Ej tillämpligt Varje
10317552 Svängande skoprotor 400 ml Varje
10246872 Svängande skoprotor 150 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11886510 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75002004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2465.00 SEK
    2405.89 SEK / Paket med 1
    Save 59.11 SEK
    2% Av
I lager
För användning med Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R centrifugerar när de är utrustade med 4-places svängskoprotor 75-002-000.
Välj rektangulära eller runda hinkar.
  • Rektangulär hink (75-002-001) kapacitet: 150mL
  • Rund hink (75-002-002) kapacitet: 400mL
  • Aerosoltäta lock är lämpliga för bioinneslutning
Beställningsinfo
Hinkar och lock säljs separat. Skopor säljs styckvis; beställ rätt kvantitet för din rotor. Lock säljs i par.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 400 mL Bucket
Kapacitet Ej tillämpligt
Produkttyp Lock
Beskrivning Runt lock för 400mL hink, par