Läs mer
Thermo Scientific™ Skopor eller lock för Thermo Scientific™ TX-150 svängande skopskiva
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Runda och koniska hinkar eller lock erbjöds i uppsättningar om fyra
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 4 x 145 ml |
| Produkttyp | Bucket |
| Kvantitet | Set om 4 |
| Beskrivning | 750 ml runda skopor (sats med 4) |