Läs mer
Eppendorf™ Skopor för Rotor S-4x1000
Produktkod. 15728369 Handla allt Eppendorf Produkter
Behållartyp:
Rund hink
Skopa med hög kapacitet
Tallrik/Tubhink
Kvantitet:
Set med 2 st.
Set med 4 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Produktkod. 15728369
Brand: Eppendorf™ 5895106005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Centrifugeskopor för Rotor S-4x1000 finns i en mängd olika storlekar. Levereras i förpackningar om två och fyra.
En mängd olika centrifughinkar för att passa dina behov:
  • Rund skopa S-4x1000 4-delat set
  • Rund skopa S-4x1000 2-delat set
  • Tallrik/rörhink S-4x1000 4-delat set
  • Tallrik/rörhink S-4x1000 2-delat set
  • Skopa med hög kapacitet S-4x1000 4-delad uppsättning
  • Högkapacitetsskopa S-4x1000 2-delar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Rotor S-4x1000
Behållartyp Skopa med hög kapacitet
Kvantitet Set med 4 st.