Läs mer
Thermo Scientific™ Hinkar för Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Svängande skopor
Produktkod. 15600937 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
HAEMAFlex 12/16 svängande skoprotorer
HAEMAFlex 6/8 svängande skoprotorer
Beskrivning:
12/16 Svängande skokrotorer
Oval, Single Blood Bag hink, med Dura-Coat (set med 2)
Oval, singel, blodpåse, hink, 6/8 svängande skokrotor
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Beskrivning unitSize
15600937 HAEMAFlex 12/16 svängande skoprotorer 12/16 Svängande skokrotorer -
15880582 HAEMAFlex 6/8 svängande skoprotorer Oval, Single Blood Bag hink, med Dura-Coat (set med 2) Paket med 2
15729389 HAEMAFlex 6/8 svängande skoprotorer Oval, singel, blodpåse, hink, 6/8 svängande skokrotor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15600937 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41820.00 SEK
    41195.23 SEK / Paket med 2
    Save 624.77 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utöka individuella hinkar kapacitet eller maximera totala blodpåsar per snurr med val av hinkar för Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ blodbanksrotorer.
Thermo Scientific blodbankscentrifuger erbjuder flexibiliteten att välja rotorer med högre kapacitet eller matcha befintliga arbetsflöden, med ett urval av Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer och skopsystem.
Adressera ditt ’labbs behov av blodbearbetning med regelbunden till medelhög genomströmning med HAEMAFlex 6 svängande skoprotor med 6 x 550 ml blodpåskapacitet eller, med samma hinksystem, uppgradera till 8 x 550 ml påsar med HAEMAFlex 8 svängande skopor.
För behov av blodbehandling med hög genomströmning, HAEMAFlex 12 svängbara skopor ger 12 x 500 ml kapacitet eller uppgradera din centrifugkapacitet till 16 x 500 ml blodpåsar med HAEMAFlex 16 rotorer och samma skopval.
Uppgradera till Thermo Scientific™ Dura-Coat™ hinkar med nickelbeläggning för att förbättra skyddet mot korrosion på grund av fukt, kemikalier eller alkaliska lösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) HAEMAFlex 12/16 svängande skoprotorer
Kapacitet 16 x 500 mL
Typ Hink med dubbel blodpåse
Beskrivning 12/16 Svängande skokrotorer