Läs mer
Thermo Scientific™ Hinkar för Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Svängande skopor
Produktkod. 15729389 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
HAEMAFlex 12/16 svängande skoprotorer
HAEMAFlex 6/8 svängande skoprotorer
Beskrivning:
12/16 Svängande skokrotorer
Oval, Single Blood Bag hink, med Dura-Coat (set med 2)
Oval, singel, blodpåse, hink, 6/8 svängande skokrotor
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15729389
Brand: Thermo Scientific™ 75003834
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utöka individuella hinkar kapacitet eller maximera totala blodpåsar per snurr med val av hinkar för Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ blodbanksrotorer.
Thermo Scientific blodbankscentrifuger erbjuder flexibiliteten att välja rotorer med högre kapacitet eller matcha befintliga arbetsflöden, med ett urval av Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer och skopsystem.
Adressera ditt ’labbs behov av blodbearbetning med regelbunden till medelhög genomströmning med HAEMAFlex 6 svängande skoprotor med 6 x 550 ml blodpåskapacitet eller, med samma hinksystem, uppgradera till 8 x 550 ml påsar med HAEMAFlex 8 svängande skopor.
För behov av blodbehandling med hög genomströmning, HAEMAFlex 12 svängbara skopor ger 12 x 500 ml kapacitet eller uppgradera din centrifugkapacitet till 16 x 500 ml blodpåsar med HAEMAFlex 16 rotorer och samma skopval.
Uppgradera till Thermo Scientific™ Dura-Coat™ hinkar med nickelbeläggning för att förbättra skyddet mot korrosion på grund av fukt, kemikalier eller alkaliska lösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) HAEMAFlex 6/8 svängande skoprotorer
Kapacitet 16 x 500 mL
Typ Single Blood Bag Bucket
Beskrivning Oval, singel, blodpåse, hink, 6/8 svängande skokrotor