Läs mer
Thermo Scientific™ Hinkar för Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Hop Rotor
Produktkod. 15241026 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Förseglad hink
Oförseglad hink
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15241026 Förseglad hink Paket med 2
15125283 Oförseglad hink Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15241026 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005721
I lager
Tillbehör till Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Hop Rotor.
Max rörmått: Höjd< 33 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) M10 rotor
Kapacitet 4 Standard eller 2 Midi-Deepwell plattor
Produkttyp Förseglad hink
Beskrivning Förseglad hink; Kapacitet: 4 Standard eller 2 Midi-Deepwell-plattor (set med 2)