Läs mer
Thermo Scientific™ Hinkar för Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Hop Rotor
Produktkod. p-8872000 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Förseglad hink
Oförseglad hink
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15125283
Brand: Thermo Scientific™ 75005723
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillbehör till Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Hop Rotor.
Max rörmått: Höjd< 33 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Hop Rotor.
Kapacitet 4 Standard eller 2 Midi-Deepwell plattor
Typ Oförseglad hink
Beskrivning Oförseglade hinkar (set med 2)