Läs mer
Buclizine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buclizine Hydrochloride |
| CAS | 129-74-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Buclizine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H33 Cl N2 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-, dihydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-(p-tert-butylbenzyl)diethylenediamine hydrochloride, 1-(p-tert-Butylbenzyl)-4-(p-chlorodiphenylmethyl)piperazine dihydrochloride, 1-p-Chlorobenzhydryl-4-p-(t)-butylbenzylpiperazine dihydrochloride, Aphilan R, Bucladin S, Buclina, Buclizine dihydrochloride, Buclizine hydrochloride, Buclodin, Histabutyzine hydrochloride, Longifene, NSC 25141, Softran, UCB 4445, Vibazine, Vibazine Hydrochloride, Piperazine, 1-(p-tert-butylbenzyl)-4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-, dihydrochloride (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C28H33ClN2.2ClH/c1-28(2,3)25-13-9-22(10-14-25)21-30-17-19-31(20-18-30)27(23-7-5-4-6-8-23)24-11-15-26(29)16-12-24;;/h4-16,27H,17-21H2,1-3H3;2*1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.Cl.CC(C)(C)c1ccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)cc1 |
| Visa mer |