Läs mer
Buclosamide, LoGiCal
Beskrivning
Buclosamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buclosamide |
| CAS | 575-74-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Buclosamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H14 Cl N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, N-butyl-4-chloro-2-hydroxy-, Salicylamide, N-butyl-4-chloro- (6 CI,7 CI,8 CI), 4-Chloro-2-hydroxybenzoic acid-n-butylamide, Buclosamide, Demycin, Fungit, N-Butyl-4-chloro-2-hydroxybenzamide, N-Butyl-4-chlorosalicylamide |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H14ClNO2/c1-2-3-6-13-11(15)9-5-4-8(12)7-10(9)14/h4-5,7,14 H,2-3,6H2,1H3,(H,13,15) |
| LEDER | CCCCNC(=O)c1ccc(Cl)cc1O |
| IUPAC-namn | N-butyl-4-chloro-2-hydroxybenzamide |
| Visa mer |