Läs mer
Bucumolol, TRC
Produktkod. 17997464
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
17997464 2.5 mg 2.5mg
1 options
Produktkod. 17997464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6893952.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58409-59-9
Molekylformel C17H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 305.37
Synonym 8-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-5-methyl-2H-1-benzopyran-2-one; dl-Bucumolol
IUPAC-namn 8-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-5-methylchromen-2-one
LEDER Cc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c2OC(=O)C=Cc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bucumolol
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO4/c1-11-5-7-14(16-13(11)6-8-15(20)22-16)21-10-12(19)9-18-17(2,3)4/h5-8,12,18-19H,9-10H2,1-4H3
Formel vikt 305.1627