missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BUD31 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-99132AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
BUD31 Polyclonal antibody specifically detects BUD31 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| BUD31 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 488 | |
| BUD31 homolog (S. cerevisiae), BUD31 homolog (yeast), EDG-2, EDG2MGC111202, fSAP17, functional spliceosome-associated protein 17, G10, G10 maternal transcript homolog, maternal G10 transcript, protein BUD31 homolog, Protein EDG-2, Protein G10 homolog, YCR063W | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human BUD31. | |
| 0.1 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 8896 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering