Läs mer
Budesonide 20-Carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
Budesonide 20-Carboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17a-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17a-Carboxylic Acid |
| CAS | 192057-49-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17a-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17a-Carboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24H32O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| LEDER | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.51 |
| Kvantitet | 25 mg |