missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Budipine, MedChemExpress

Produktkod. 16415447
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16415447 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16415447 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW001601

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Budipine is an antiparkinsonian agent.

Budipine is an antiparkinsonian agent.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Budipine
CAS 57982-78-2
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H27N
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (85.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(N1CCC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)CC1)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 293.45
Formel vikt 293.45
Procent renhet 99.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.