Läs mer
Budralazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Budralazine |
| CAS | 36798-79-5 |
| Molekylformel | C14 H16 N4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Penten-2-one, 4-methyl-, 2-(1-phthalazinyl)hydrazone, 1(2H)-Phthalazinone, (1,3-dimethyl-2-butenylidene)hydrazone (9CI), Budralazine, Buterazine, DJ 1461 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4/c1-10(2)8-11(3)16-18-14-13-7-5-4-6-12(13)9-15-17-14/h4-9H,1-3H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC(=CC(=NNc1nncc2ccccc12)C)C |
| IUPAC-namn | N-(4-methylpent-3-en-2-ylideneamino)phthalazin-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vikt | 240.1375 |