Läs mer
Brand™ Räknekammare, Burkermönster, BLAUBRAND™ , dubbelt avgörande
Produktkod. 10513451 Handla allt Brand Produkter
Change view
Inkluderar:
Med fjäderklämmor
Utan fjäderklämmor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
10513451 Med fjäderklämmor Varje
10628431 Utan fjäderklämmor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10513451 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 718920
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BLAUBRAND™ kvalitet. Enastående mätprecision. 100% certifierad kvalitet.
  • Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
  • Domen visar 9 stora rutor på 1 mm 2 vardera.
  • Dessa används för att räkna leukocyter.
  • Varje stor ruta är uppdelad med dubbla linjer (0,05 mm från varandra) i 16 grupprutor med 0,2 mm sidor.
  • Grupprutorna motsvarar i storlek Neubauers räknekammare, men har inga ytterligare underavdelningar.
  • De används för att räkna trombocyter och erytrocyter. De dubbla linjerna från minirutor med en area på 0,0025 mm 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Räkneenhet
Kvantitet 1 Varje
Djup (metriskt) 0.1mm
För användning med (applikation) Räkna leukocyter, trombocyter och erytrocyter
Inkluderar Med fjäderklämmor