Beskrivning
- Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
- Domen visar 9 stora rutor på 1 mm 2 vardera.
- Dessa används för att räkna leukocyter.
- Varje stor ruta är uppdelad med dubbla linjer (0,05 mm från varandra) i 16 grupprutor med 0,2 mm sidor.
- Grupprutorna motsvarar i storlek Neubauers räknekammare, men har inga ytterligare underavdelningar.
- De används för att räkna trombocyter och erytrocyter. De dubbla linjerna från minirutor med en area på 0,0025 mm 2
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Räkneenhet |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Djup (metriskt) | 0.1mm |
| För användning med (applikation) | Räkna leukocyter, trombocyter och erytrocyter |
| Inkluderar | Utan fjäderklämmor |