Läs mer
Buerkle™ Laboplast™ Tratthållare med reducerande insats för Buerkle™ Trattstativ
Produktkod. 15624144 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Positioner:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
15624144 1 Varje
1 options
Produktkod. 15624144 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 96220001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 SEK
    161.35 SEK / Paket med 1
    Save 1.65 SEK
    1% Av
I lager
Rymmer trattar mellan 40 och 180 mm i diameter. Buerkle™ LaboPlast™ Tratthållare med reducerande insats är magnetiserad och kräver inga klämmor eller klämskruvar.
  • För trattar med 40 till 180 mm dia.
  • Polypropen
  • Magnetiserad
  • Klämskruvar behövs inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Tratt (diameter 40 till 180 mm)
Material Polypropen
Positioner 1
Montering Magnet
Kvantitet 1 st
Inkluderar Reducerande insats