Läs mer
MedChemExpress Bufalin
Produktkod. 16431568
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16431568 5 mg
1 options
Produktkod. 16431568 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0877
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
MedChemExpress Bufalin is an active component isolated from Chan Su, acts as a potent Na+/K+-ATPase inhibitor, binds to the subunit α1, α2 and α3, with Kd of 42.5, 45 and 40 nM, respectively. Anti-cancer activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 386.52 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 465-21-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.02%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (258.72 mM∣Need ultrasonic)
Mål Na+/K+ ATPase