missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bufencarb, TRC

Produktkod. 30003223
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003223 10 mg
30011459 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003223 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68938510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 8065-36-9
Molekylformel 2 C13 H19 N O2
Molekylvikt (g/mol) 442.59
Synonym Phenol, 3-(1-ethylpropyl)-, 1-(N-methylcarbamate), mixt. with 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate, Bux 2 (8CI), Phenol, 3-(1-ethylpropyl)-, methylcarbamate, mixt. with 3-(1-methylbutyl)phenyl methylcarbamate (9CI), Phenol, 3-(1-methylbutyl)-, methylcarbamate, mixt. contg. (9CI), 3-(1-Ethylpropyl)phenol 1-(N-methylcarbamate) mixt. with 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate, BUX-Ten, Bufencarb, Bux, Bux insecticide, Metalcamat, Metalkamate
IUPAC-namn (3-pentan-2-ylphenyl) N-methylcarbamate;(3-pentan-3-ylphenyl) N-methylcarbamate
LEDER CCCC(C)c1cccc(OC(=O)NC)c1.CCC(CC)c2cccc(OC(=O)NC)c2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bufencarb
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/2C13H19NO2/c1-4-6-10(2)11-7-5-8-12(9-11)16-13(15)14-3;1-4-10(5-2)11-7-6-8-12(9-11)16-13(15)14-3/h5,7-10H,4,6H2,1-3H3,(H,14,15);6-10H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
Formel vikt 442.2832
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.