Läs mer
Bufetolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bufetolol |
| CAS | 53684-49-4 |
| Molekylformel | C18 H29 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-tert-Butylamino-3-(o-(tetrahydrofurfuryloxy)phenoxy)-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO4/c1-18(2,3)19-11-14(20)12-22-16-8-4-5-9-17(16)23-13-15-7-6-10-21-15/h4-5,8-9,14-15,19-20H,6-7,10-13H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC2CCCO2 |
| IUPAC-namn | 1-(tert-butylamino)-3-[2-(oxolan-2-ylmethoxy)phenoxy]propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.427 |
| Formel vikt | 323.21 |