missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bufexamac 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal

Produktkod. 30460420
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460420 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460420 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0179.0011

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bufexamac
CAS 2438-72-4
Analyt- eller komponentnamn Bufexamac
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H17 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bufexamac, 4-Butoxy-N-hydroxy-benzeneacetamide, 2-(p-Butoxyphenyl)-acetohydroxamic acid, 2-(p-Butoxyphenyl)acetohydroxamic acid, 4-Butoxyphenylacethydroxamic acid, Anderm, Bufexamic acid, CP 1044J3, Droxarol, Droxaryl, Feximac, Flogocid, Flogocid N plasti, Flogocid N plastigel, Malipuran, Mofenar, Norfemac, Parfenac, Parfenal, p-Butoxyphenylacethydroxamic acid, p-Butoxyphenylacetohydroxamic acid
InChI formel InChI=1S/C12H17NO3/c1-2-3-8-16-11-6-4-10(5-7-11)9-12(14)13-15/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
Lösningstyp Single Solution
LEDER CCCCOc1ccc(CC(=O)NO)cc1
IUPAC-namn 2-(4-butoxyphenyl)-N-hydroxyacetamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 223.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 223.1208 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.