Läs mer
Bufexamac, MedChemExpress
Beskrivning
Bufexamac is a class IIB histone deacetylases (HDAC6 and HDAC10) inhibitor used as an anti-inflammatory agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bufexamac |
| CAS | 2438-72-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H17NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Bufexamic acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (447.89 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NO)CC1=CC=C(OCCCC)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.27 |
| Visa mer |