Läs mer
Agilent BioTek Buffertflaska för 50 TS mikroplattbricka
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10433133 Handla allt Agilent BioTek Produkter
För användning med (utrustning):
ELx 405 Microplate Bricka, Agilent BioTek Dispenser, Pipetteringssystem med icke-autoklaverbara vätskebanor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10433133
Brand: Agilent BioTek 4070515
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillbehör för 50 TS mikroplattbricka
  • För användning med 50 TS Microplate Strip Bricka
  • Inkluderar: Flaska, lock m/beslag och slang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Flaska, kontakt, lock med koppling och slang
Kapacitet (engelska) 67,62 uns
Kapacitet (metrisk) 2 L
Typ Buffertflaska montering
För användning med (utrustning) ELx 405 Microplate Bricka, Agilent BioTek Dispenser, Pipetteringssystem med icke-autoklaverbara vätskebanor