Läs mer
Buffertkapslar pH 7, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11424639 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
50 Capsules
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424639 50 Capsules Paket med 50
1 options
Produktkod. 11424639 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CP1070
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förläng buffertens hållbarhet med buffert i kapselform. För att använda tillsätt bara 100 ml destillerat vatten till Reagecon™ Buffertkapslar pH 7.
  • Färgkodad för enkel identifiering
  • Enkel att använda
  • Lös upp snabbt
  • Noggrannhet± 0,02 pH-enheter
  • Fri från konserveringsmedel
  • Ekonomisk
  • Lätt att förvara och transportera
  • Förlängd hållbarhet
Specifikationer
Färg Klart
pH 7
Kvantitet 50 Capsules