Läs mer
Buffer Colour Coded Concentrated Solution pH10.00 (Borate) Blue, NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
6 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 6 Ea. |
| MDL-nummer | 163147 |
| Förpackning | Ampoule |