Läs mer
Buffer Colour Coded Concentrated Solution pH4.00 (Phthalate) Red, NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Red |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 1 ampull |
| MDL-nummer | 217672 |
| Förpackning | Ampoule |