Läs mer
Buffer Colour Coded Concentrated Solution pH4.00 (Phthalate) Red, NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 Ampule
6 Ea.
Förpackningsstorlek:
1 ampull
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
Färg | Red |
Fysisk form | Liquid |
Kvantitet | 1 Ampule |
MDL-nummer | 217672 |
Förpackning | Ampoule |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buffer Colour Coded Concentrated Solution pH4.00 (Phthalate) Red, NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering