Läs mer
Buffertfärgkodad koncentrerad lösning pH7,00 (fosfat) Gul, NIST Standard för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. 10609643 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Ampule
6 Ea.
Förpackningsstorlek:
1 ampull
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet unitSize
10609643 1 Ampule 1 ampull
10498020 6 Ea. Paket med 6
2 options
Produktkod. 10609643
Brand: Fisher Chemical J/2855C/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
MDL-nummer 81857
Specifikationer
Färg Yellow
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 Ampule
Förpackning Ampoule