Läs mer
Buffertfärgkodad lösning pH10,00 (borat) Blå, NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Beschreibung
Buffertfärgkodad lösning pH10,00 (borat) Blå, NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical , Kvantitet: 1L, förpackning: HDPE plastflaska, pH: 10, MDL-nummer: 163147, fysisk form: flytande
Färdig att använda för pH-mätning.
Varje lösning är lätt att identifiera genom sin färg, vilket sparar tid och minskar fel.
Våra buffertlösningar är ett högkvalitativt och pålitligt sortiment av produkter som säkerställer korrekta resultat för kalibrering/titrering.
Varje lösning är lätt att identifiera genom sin färg, vilket sparar tid och minskar fel.
Våra buffertlösningar är ett högkvalitativt och pålitligt sortiment av produkter som säkerställer korrekta resultat för kalibrering/titrering.
- Standard och färgkodade buffertlösningar
- Tillverkad med en tolerans av± 0,02 pH-enheter
- Noggrant standardiserad och märkt med partispecifikt pH vid 20 °C
- Alla buffertar är spårbara till NIST och BS 1647 standard
- Förpackad i HDPE-behållare för att skydda produktens integritet och säkerställa säker hantering (avser 1L, 2,5L och 5L kvantiteter)
- Standardbuffertar finns tillgängliga inom intervallet pH2 till pH10
- Färgkodade buffertlösningar finns tillgängliga inom intervallet pH4, pH7 och pH
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Blått |
| pH | 10 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| MDL-nummer | 163147 |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur