Läs mer
Buffertfärgkodad lösning pH10,00 (borat) Blå, NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. 10774074 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10774074 500 mL 500ml
10284240 1 L 1 L
10723991 2.5 L 2.5 L
10102100 5 L 5 L
10459750 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10774074 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/2885/08
Request Bulk or Custom Format
Buffertfärgkodad lösning pH10,00 (borat) Blå, NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical , Kvantitet: 1L, förpackning: HDPE plastflaska, pH: 10, MDL-nummer: 163147, fysisk form: flytande
Färdig att använda för pH-mätning.
Varje lösning är lätt att identifiera genom sin färg, vilket sparar tid och minskar fel.
Våra buffertlösningar är ett högkvalitativt och pålitligt sortiment av produkter som säkerställer korrekta resultat för kalibrering/titrering.
  • Standard och färgkodade buffertlösningar
  • Tillverkad med en tolerans av± 0,02 pH-enheter
  • Noggrant standardiserad och märkt med partispecifikt pH vid 20 °C
  • Alla buffertar är spårbara till NIST och BS 1647 standard
  • Förpackad i HDPE-behållare för att skydda produktens integritet och säkerställa säker hantering (avser 1L, 2,5L och 5L kvantiteter)
  • Standardbuffertar finns tillgängliga inom intervallet pH2 till pH10
  • Färgkodade buffertlösningar finns tillgängliga inom intervallet pH4, pH7 och pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
pH 10
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
MDL-nummer 163147
Förpackning HDPE plastflaska