Läs mer
Buffertfärgkodad lösning pH7,00 (fosfat) Gul, NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. 10477830 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
10477830 1 L HDPE plastflaska
10000642 500 mL HDPE plastflaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10477830 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/2855/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 SEK
    600.91 SEK / 1 L
    Save 71.09 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Buffertfärgkodad lösning pH7,00 (fosfat) Gul, NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical , Kvantitet: 1L, förpackning: HDPE plastflaska, pH: 7, MDL-nummer: 81857, fysisk form: flytande
Färdig att använda för pH-mätning.
Varje lösning är lätt att identifiera genom sin färg, vilket sparar tid och minskar fel.
Våra buffertlösningar är ett högkvalitativt och pålitligt sortiment av produkter som säkerställer korrekta resultat för kalibrering/titrering.
  • Standard och färgkodade buffertlösningar
  • Tillverkad med en tolerans av± 0,02 pH-enheter
  • Noggrant standardiserad och märkt med partispecifikt pH vid 20 °C
  • Alla buffertar är spårbara till NIST och BS 1647 standard
  • Förpackad i HDPE-behållare för att skydda produktens integritet och säkerställa säker hantering (avser 1L, 2,5L och 5L kvantiteter)
  • Standardbuffertar finns tillgängliga inom intervallet pH2 till pH10
  • Färgkodade buffertlösningar finns tillgängliga inom intervallet pH4, pH7 och pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn kaliumdivätefosfat
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Färg Gult
pH 7
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Lösningstyp Buffert
Formulering Dihydrogenkaliumfosfat, natriumklorid, vatten, natriumfosfatdibas
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
Förpackning HDPE plastflaska