Läs mer
Buffer concentrate, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15652230 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15652230 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15652230 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 223581500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
pH 7.00
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 64-02-8, 1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5
Kokpunkt 100°C
CAS Min % ≥1.00%, ≥10.00%, ≥70.00%
CAS Max % <5.00%, <20.00%, <90.00%
Fysisk form Liquid
Kvantitet 500 ml
Anteckningar om renhetsgrad Buffer concentrates
Förpackning Plastic Bottle