Läs mer
Buffertkoncentrat pH 12,00, För 500 ml buffertlösning, dinatriumvätefosfat/natriumhydroxidlösning, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer concentrate |
| pH | 12 |
| Kvantitet | 1 Pc. |