Läs mer
Buffertkoncentrat pH 4,00, För 500 ml buffertlösning, citronsyra/natriumhydroxid/natriumkloridlösning, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer concentrate |
| pH | 4 |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Förpackning | Ampull |