Läs mer
Buffertkoncentrat pH 4,00, för 500 ml buffertlösning, citronsyra / natriumhydroxid / natriumkloridlösning, Solstice
Produktkod. 15695320
Change view
Kvantitet:
1 st.
6 x 1 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15695320 6 x 1 st. Paket med 6
15685320 1 st. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15695320 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 387436X1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00 SEK
    1004.98 SEK / Paket med 6
    Save 950.02 SEK
    48% Av
 Begränsad artikel
I lager
för 500 ml buffertlösning, citronsyra/natriumhydroxid/natriumkloridlösning
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer concentrate pH 4.00
Namnnotering För 500 ml buffertlösning, citronsyra / natriumhydroxid / natriumkloridlösning
CAS 18996-35-5, 7647-14-5
CAS Max % ≤10.0000%, ≤5.0000%
För användning med (applikation) pH Calibration
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode
pH 4
Fysisk form Liquid
Kvantitet 6 x 1 st.
Lösningstyp Buffert
Förpackning Ampull
UN-nummer NONH for all modes of transport