Läs mer
Buffer concentrate pH 5.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15615330 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 1 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15615330 6 x 1 st. Paket med 6
1 options
Produktkod. 15615330 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 387446X1EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
for 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer concentrate pH 5.00
Namnnotering For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution
CAS 100-56-1, 7732-18-5, 1310-73-2, 5949-29-1
CAS Max % ≤0.0005%, ≤75.0000%
CAS Min % ≥69.5000%
Kvantitet 6 x 1 st.
Lösningstyp Buffer
MDL-nummer MFCD00147223
Förpackning Ampoule