Läs mer
Buffer concentrate pH 6.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer concentrate |
| pH | 6 |
| Kvantitet | 1 st. |