Läs mer
Buffertkoncentrat pH 7,00, För 500 ml buffertlösning, kaliumdivätefosfat / dinatriumvätefosfat, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material | Buffer concentrate pH 7.00 |
Namnnotering | For 500 ml buffer solution, potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate |
CAS Min % | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
CAS Max % | ≤100.0000%, ≤10.0000% |
CAS | 7558-79-4, 7778-77-0 |
pH | 7 |
Kvantitet | 6 x 1 Ea. |
Lösningstyp | Buffer |
Förpackning | Ampull |
UN-nummer | NONH for all modes of transport |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buffertkoncentrat pH 7,00, För 500 ml buffertlösning, kaliumdivätefosfat / dinatriumvätefosfat, Honeywell Fluka™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering