Läs mer
Buffertkoncentrat pH 8.00, Buffertkoncentrat pH 8.00, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer concentrate |
| pH | 8 |
| Kvantitet | 1 st. |